Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Porengröße | 100Å |
| Typ | HPLC-Säule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,5 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEOGEL™ SUGAR Ca |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Wasser/ 0,02 % Azid |
| Lösungsmittel | Wasser/ 0,02 % Azid |
| Säulenformat | Valco-HPLC-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von Mono- und Oligosacchariden und Zuckeralkoholen |
| Mehr anzeigen |