Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ B-Beads
Artikelnummer. p-8013736
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1 x 96 Aufreinigungen
4 x 96
Packungsgröße:
1 Set
96 Reaktionen
Artikelnummer. 15334452
Marke: Macherey-Nagel™ 744200.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Magnetic bead based kit for isolation of viral nucleic acids and bacterial DNA from veterinary samples.
Spezifikation
Fassungsvermögen 0.4 μg/μL beads
Endprodukttyp Nucleo Mag VET
Anzahl Reaktionen 1 x 96 Aufreinigungen
Sondenlänge 300 bp bis 50 kbp
Produkttyp Nucleo Mag VET
Probenvolumen < 200 μl
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol,sodium perchlorate / guanidine hydrochloride