missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag™ Pathogen

Artikelnummer. 15834044
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1 x 96 Aufreinigungen
4 x 96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15834044

Marke: Macherey-Nagel™ 744210.1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Allround-Kit verfügt über eine magnetische auf Beads basierende Isolierung von viraler RNA/DNA und bakterieller DNA aus klinischen Proben.

NucleoMag™ Pathogen

  • Ein Kit für jeden gängigen klinischen Probentyp
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Prep ist vollständig skalierbar
  • Zuverlässige Nukleinsäure-Isolierung – auch für geringe Virustiter geeignet
  • Bewährtes 96-Well-Format mit hohem Durchsatz
  • Extraktion von viraler RNA und DNA sowie mikrobieller DNA
  • Für klinische Testanwendungen

Spezifikation

Fassungsvermögen 0.4 μg/μL beads
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Klinische Proben
Effizienz Bindungsvermögen: 0.4 μg/μl Beads
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 50–100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion von viraler RNA und DNA sowie mikrobieller DNA aus klinischen Proben
Enthält NucleoMag B-Beads, Puffer, Träger-RNA, Proteinase K
Anzahl Reaktionen 1 x 96 Aufreinigungen
Probenvolumen < 200 μl Vollblut, Serum, Plasma, < 25 mg Gewebe (z. B. Ohrkerben), < 200 μl Kot, < 200 μl Tupferwaschlösung
Prüfzeit 40 – 120 min/Platte (96 Preps) – je nach Gerätetyp, Einrichtung und Konfiguration
Form Hochreaktive superparamagnetische Beads
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag Pathogen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate; ethanol, sodiumperchlorate; guanidine hydrochloride; proteinase K (origin:
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt