Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ SEP Magnetabscheider
Artikelnummer. 11992582
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11992582
Marke: Macherey-Nagel™ 744900
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für die schnelle manuelle Aufreinigung von Nukleinsäuren mit NucleoMag™ 96 Kits. Der Macherey-Nagel™ NucleoMag™ SEP magnetische Abscheider unterstützt die Trennplatten und hält die magnetischen Beads an Ort und Stelle, während der Waschpuffer entfernt und der Elutionspuffer zurückgewonnen wird.
NucleoMag™ Kits basieren auf der Macherey-Nagel Magnet-Bead-Technologie und ermöglichen eine schnelle gleichzeitige Aufreinigung qualitativ hochwertiger Nukleinsäuren aus Vollblut. Die Magnet-Bead-Technologie ermöglicht ein geschlossenes System, wodurch die Gefahr einer Kreuzkontamination erheblich reduziert wird. Die Kits und der Separator können auch mit gängigen Geräten zur Handhabung von Flüssigkeiten verwendet werden, wodurch eine durchgängige Automatisierung möglich ist.
Mit der NucleoMag™ Methode wird genomische DNA selektiv an die NucleoMag™ Beads gebunden. Während des Waschens und der Elution werden die Beads frei in Lösung dispergiert. Um die Beads von der Lösung zu trennen, wird die Trennplatte an den NucleoMag™ SEP übergeben. Die Beads werden vom Magneten angezogen. Inzwischen kann der Waschpuffer aus dem Well entfernt werden bzw. kann der Elutionspuffer, der die gereinigte DNA enthält, kann wiedergewonnen werden.
  • Magnet-Bead-Technologie
  • Ertrag: 1 μg bis 4 μg
  • Probenmaterial: 100 μl Vollblut
  • Elutionsvolumen: 25 μl bis 100 μl
  • Bindungsvermögen: 0.4 μl/1 μl-Bead
  • Vorbereitungszeit: 120min/96 Preps
  • Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb
  • Format: superparamagnetische Beads (Größe der Beads: 1 μm bis 3 μm)
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Ea., 15°C to 25°C
Isolation Technology Magnetic Bead
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoMag™ 96-Kits
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle manuelle Aufreinigung von Nukleinsäuren
Produkttyp NucleoMag™ SEP Magnetabscheider
Menge Je 1