Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Gewebekit (DNA-Reinigung aus Zellen und Gewebe)
Artikelnummer. 18854360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
384 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
18854360 384 Aufreinigungen
18844360 96 Aufreinigungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18854360 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744330.4
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimierte DNA-Reinigung mittels magnetischer Beads aus einer Vielzahl von Zell- und Gewebeproben unter Verwendung der NucleoMag Taschentuchset.
  • Der NucleoMag Das Tissue-Kit kombiniert die Flexibilität und Vielseitigkeit der Tissue-Produktserie mit einer Verarbeitung auf Basis magnetischer Kügelchen.
  • Bietet einen automatisierungsfreundlichen Arbeitsablauf für die DNA-Reinigung.
  • Verwendet ein einfaches Protokoll, das für eine breite Palette von Probentypen effektiv ist.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl offener Roboterplattformen.
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,4 μg/μL-Perlen
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Zellen, menschliches Gewebe, tierisches Gewebe
Elutionsvolumen 50 bis 200 μL
Endprodukttyp DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation der DNA
Produktlinie NucleoMag
Produkttyp NucleoMag Taschentuchset
Menge 384 Aufreinigungen
Reinheit 1,6 bis 1,9
Probenvolumen <20 mg menschliches/tierisches Gewebe, < 10 6 Zellen
Verfahren Magnetische Trennung
Prüfzeit 40 bis 120 Min./96 Portionen
Ertrag 10 bis 20 μg (20 mg Gewebe)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag DNA Microbiome (4x96)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol, guanidine hydrochloride, ethanol, EDTA