Learn More
Cytiva Nucleon™ PhytoPure™ Extraktionskits für genomische DNA
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1000 mg
Packungsgröße:
50 Reaktionen
Beschreibung
Beinhaltet
Reagenzien 1 und 2 und PhytoPure Harz
- Das Rapid Protokoll erfordert kein Phenol oder CTAB
- Zwei Kit-Größen ermöglichen eine wirtschaftliche Skalierung mit demselben phenolfreien Protokoll
- Die effektive Entfernung von Polysacchariden minimiert die Hemmung von Downstream-Prozessen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Qualität, Länge und Reinheit einer Phenol-Chloroform-Extraktion ohne Phenol. Nucleon PhytoPure ermöglicht die schnelle Chloroform-Extraktion von hochwertiger genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht aus Pflanzen- und Pilzproben mit effizienter Proteinentfernung |
| Probentyp | Gerste (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet), Mais (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet), Roggen (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet), Weizen (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extrahiert erfolgreich DNA aus vielen Pflanzenarten, sowohl aus frischem, gefrorenem oder gefriergetrocknetem Material |
| Enthält | Reagenzien 1 und 2 und PhytoPure™ Harz |
| Produkttyp | Nucleon PhytoPure |
| Menge | 1000 mg |