Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human NPM3. The Nucleoplasmin-3 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Nucleoplasmin-3 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-90999. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 10360 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Chromatography |
| Reinheit | >80% |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gensymbol | NPM3 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke