Learn More
MedChemExpress Nucleoprotein (118-126)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 124454-83-7 |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 1008.15 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Synonym | NP(118-126) |