Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-10 CN HPLC-Säule
Artikelnummer. 10246841 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10246841
Marke: Macherey-Nagel™ 720024.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 5 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Cyano
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Cyano
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit Umkehrphasen- und Normalphasenchromatographie
Funktionalität/ Interaktionstyp P-P-Wechselwirkungen, polare Wechselwirkungen und hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 250 mm
Kompatibilität der mobilen Phase n-Heptan
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel n-Heptan
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 20 °C
USP-Typ Gehäuse L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 5%
Säulentyp Mixed-Mode
Phase Normal- und Umkehrphase
Typ EC-Säule