Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 250/4.6 NUCLEOSIL 100-10 SB, L=250 mm, ID: 4,6 mm
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Quaternäres Ammonium |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Quaternäres Ammonium |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Starker Ionenaustausch |
| Ionenaustauschgruppe | Kation |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | 0,15 mol (NH4)2 HPO4 |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Mehr anzeigen |