Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-3 C18 HD HPLC-Säulen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD HPLC-Säulen, Durchmesser:4 mm, Länge:125 mm, Kohlenstofflast:20%, Säulenformat:Analysesäule, Säulentyp:Umkehrphase, Endcapped:Ja, Max. Druck:400 bar (5800 psi), Verpackungsmaterial:Silika hoher Dichte, Partikelgröße:3 μm, pH-Wert:2 bis 9
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Octadecyl |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Mehr anzeigen |