Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 EC-Standardsäule für die analytische HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Polymeres Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 9 |
| Mehr anzeigen |