Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 EC-Standardsäule für die analytische HPLC
Artikelnummer. 10134651 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10134651 125 mm 4,6 mm 1 Stück
10506671 150 mm 4,6 mm 1 Stück
10338111 250 mm 4,6 mm 1 Stück
10082911 250 mm 4 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10134651
Marke: Macherey-Nagel™ 720935.46
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 25 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Polymeres Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 25%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule