Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC-Säule für die HPLC, Modell 720141
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 100 Å |
| Mehr anzeigen |