Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC Säule
Artikelnummer. 10516481 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10516481
Marke: Macherey-Nagel™ 720002.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Separate Mischungen auf der Grundlage hydrophober (van der Waals) Interaktionen mit HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie).Nucleosil™ 100-5 C18 EC-Säulen sind in verschiedenen Innendurchmessern und Längen erhältlich.
  • Octadecyl-modifizierte Silikaphasen für HPLC
  • Mit Endkappen · USP L1
  • Nicht polare Phasen mit Endkappen für RP-Chromatographie
  • pH-Stabilität bei 20 °C: 2–8, Kohlenstoffgehalt von Porengröße abhängig (siehe Tabelle unten)
  • Trennmechanismus auf Basis hydrophober (van der Waals) Wechselwirkungen, leichte Wechselwirkungen mit Silanol-Rückständen 
  • Eluent in Säule mit Acetonitril – Wasser
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit Analytische HPLC
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Säule
Verfahren EC