Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 C18 HD,L=8 mm, ID:4 mm (VE=3Stck.)
Artikelnummer. 10286891 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 10286891
Marke: Macherey-Nagel™ 721853.40
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge 3/Packung
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 100Å
Typ Kartuschen für CC-Vorsäulen
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) EC-Säulen mit 4 und 4,6 mm ID und Vorsäulen-Adapter EC (REF 721359)
Stationäre Phase NUCLEOSIL™ 100-5 C18 HD