Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC-Vorsäule EC 4/3 NUCLEOSIL 100-5 C8 Länge: 4 mm, ID: 3 mm Pg.à 3 St. -
Artikelnummer. 12768102 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12768102 3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12768102 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 721194.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.67 €
    169.05 € / 1 Stück
    Sparen 21.62 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 8,5%
pH 2 bis 8
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 4 mm
Porengröße 100Å
Typ HPLC-EC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Stationäre Phase NUCLEOSIL™ Standard C8
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Octyl
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) RP- und Ionenpaar-Chromatographie
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Hydrophobizität Ja
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
USP-Typ Gehäuse L7