Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 CN Länge: 8 mm,
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 5% |
| pH | 2 bis 8 |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Porengröße | 100Å |
| Typ | HPLC-CC-Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEOSIL™ CN |
| Kompatibilität der mobilen Phase | n-Heptan |
| Lösungsmittel | n-Heptan |
| Mehr anzeigen |