Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 CN-RP Länge: 8 mm,
Artikelnummer. 12422760 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12422760 4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12422760 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 721917.40
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 5%
pH 2 bis 8
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 100Å
Typ HPLC-CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase NUCLEOSIL™ CN-RP
Kompatibilität der mobilen Phase Cyano
Lösungsmittel Cyano
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Cyano
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Hydrophobizität Ja
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob, p-p
USP-Typ Gehäuse L10