Specifications
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Standardsäule |
| Quervernetzt | Monomeres Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Show More |