Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 EC-Standardsäule für die HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Standardsäule |
| Quervernetzt | Monomeres Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| Mehr anzeigen |