Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 EC-Standardsäule für die HPLC
Artikelnummer. 10621492 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10621492 125 mm 4,6 mm 1 Stück
10226511 150 mm 4,6 mm 1 Stück
10611492 125 mm 4 mm 1 Stück
10092861 250 mm 4,6 mm 1 Stück
10440122 250 mm 4 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10621492 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 720296.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Standardsäule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Standardsäule
Quervernetzt Monomeres Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 125 mm
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 HD
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ HPLC-Standard-EC-Säule