Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 NH2 RP, L=8 mm
Artikelnummer. 10214002 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10214002 4 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10214002
Marke: Macherey-Nagel™ 721605.40RP
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 3,5%
pH 2 bis 8
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 100Å
Typ HPLC-CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase NUCLEOSIL™ NH2-RP
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Amino
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Hydrophobizität Ja
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophober, schwacher Ionenaustausch
USP-Typ Gehäuse L8