Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Protect I EC-Säule für die HPLC, Modell 720170
Artikelnummer. 10296601 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10296601
Marke: Macherey-Nagel™ 720170.46
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L7
Stationäre Phase Silika mit schützender Polargruppe und Monomermodifikation
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 11%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Säule