Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Protect I EC-Säule für die HPLC, Modell 720175
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 100 Å |
| Menge | Je 1 |
| Oberfläche | 350 m²/g |
| Mehr anzeigen |