Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-7 C18 HPLC-Säule
Artikelnummer. p-8012270 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12422690
Marke: Macherey-Nagel™ 720951.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Standardsäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Octadecyl
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit RP Chromatographie
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 125 mm
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 7 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Temperatur 20 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Säule