Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-7 C6H5 HPLC-Säule
Artikelnummer. 10072931 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10072931
Marke: Macherey-Nagel™ 720019.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Phenyl
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Phenyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit RP und Ionenpaar-Chromatographie
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 7 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L11
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 8%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase
Typ EC-Säule