Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C 18 Phasen-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12482660 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12482660 100 mm 4.6 mm 1 Stück
10226411 125 mm 4.6 mm 1 Stück
10429741 150 mm 4.6 mm 1 Stück
10640722 250 mm 4.6 mm 1 Stück
12472660 100 mm 4 mm 1 Stück
10377961 125 mm 4 mm 1 Stück
10735932 250 mm 4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12482660 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 720149.46
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Umkehrphasen-Chromatographie. Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ Bei den 120-3 C 18 Phase HPLC-Säulen handelt es sich um unpolare, endverkappte EC-Analysensäulen mit Octadecyl-modifizierten Silicaphasen für die HPLC. Die Säulen enthalten μ3 m große Partikel und 120Å Porengröße, bei einem Kohlenstoffgehalt von 11%.
NUCLEOSIL™ ist eine Familie von vollständig porösen sphärischen Silikapartikeln. Sie weisen eine sehr reineund gleichförmiges SiO2-Struktur auf2 und haben eine breite Akzeptanz als Chromatographie-Packungen für Routineanwendungen in sehr unterschiedlichen Bereichen der modernen Chromatographie erlangt. Sie sind eine absolut zuverlässige Wahl für Anwendungen mit analytischen und vorbereitenden Säulen, die zahlreiche Vorteile aufweist:
  • Hoher Wirkungsgrad durch schmale Partikelgrößenverteilung
  • Hohe Trennleistung durch optimierte Bindungsverfahren
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Hohe Tragfähigkeit und Wiederherstellungsraten
  • Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Trennungsmechanismus basierend auf hydrophoben (van der Waals) Wechselwirkungen mit geringfügigen Wechselwirkungen mit Restsilanol.
Spezifikation
Säulenchemie nicht-polar
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Porenvolumen 0.65 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 200 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 0.18
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Produkttyp EC-Säule