Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phasen-HPLC-Säulen
Entwickelt für die Umkehrphasen-Chromatographie. Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120 bis 3 °C18 Phase-HPLC-Säulen sind unpolare EC-analytische Säulen mit Endkappen und Otadecyl-modifizierten Silikaphasen für HPLC. Die Säulen weisen 3 μm Partikel und 120 Å Porengröße mit 11 % Kohlenstoffgehalt auf.
510.00 € - 926.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | nicht-polar |
---|---|
Säulenformat | Analytische Chemie |
Quervernetzt | Octadecyl |
Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12482660
|
Macherey-Nagel™
720149.46 |
4.6 mm | 100 mm |
535.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10226411
|
Macherey-Nagel™
720040.46 |
4.6 mm | 125 mm |
535.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10429741
|
Macherey-Nagel™
720740.46 |
4.6 mm | 150 mm |
535.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10640722
|
Macherey-Nagel™
720055.46 |
4.6 mm | 250 mm |
620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472660
|
Macherey-Nagel™
720149.40 |
4 mm | 100 mm |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10377961
|
Macherey-Nagel™
720040.40 |
4 mm | 125 mm |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10735932
|
Macherey-Nagel™
720055.40 |
4 mm | 250 mm |
926.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
NUCLEOSIL™ ist eine Familie von vollständig porösen sphärischen Silikapartikeln. Sie weisen eine sehr reineund gleichförmiges SiO2-Struktur auf2 und haben eine breite Akzeptanz als Chromatographie-Packungen für Routineanwendungen in sehr unterschiedlichen Bereichen der modernen Chromatographie erlangt. Sie sind eine absolut zuverlässige Wahl für Anwendungen mit analytischen und vorbereitenden Säulen, die zahlreiche Vorteile aufweist:
- Hoher Wirkungsgrad durch schmale Partikelgrößenverteilung
- Hohe Trennleistung durch optimierte Bindungsverfahren
- Hohe chemische und mechanische Stabilität
- Hohe Tragfähigkeit und Wiederherstellungsraten
- Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Trennungsmechanismus basierend auf hydrophoben (van der Waals) Wechselwirkungen mit geringfügigen Wechselwirkungen mit Restsilanol.
Spezifikation
nicht-polar | |
Octadecyl | |
Hydrophob | |
500 bar | |
Sphärisch | |
2 bis 8 | |
0.65 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
0.18 | |
Ja | |
Edelstahl |
Analytische Chemie | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
Ja | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
120 Å | |
Je 1 | |
340 m2/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |