Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 120-3 C18 Länge: 8 mm,
Artikelnummer. 12772063 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12772063 4 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12772063 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 721606.40
Verfügbar ab: 15-09-2026
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 11%
pH 2 bis 8
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 120 Å
Typ HPLC-CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase NUCLEOSIL™ Standard C18
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Octadecyl
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Hydrophobizität Ja
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
USP-Typ Gehäuse L1