Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Säule
Artikelnummer. p-8012274 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10104651
Marke: Macherey-Nagel™ 720041.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Kolonne
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit Analytische HPLC
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 200 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 11%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Säule
Verfahren EC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.