Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Trennsäule für die HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Standardsäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 120 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Mehr anzeigen |