Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 300-5 C4 EC-Trennsäule für die HPLC
Artikelnummer. 10358681 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10358681
Marke: Macherey-Nagel™ 720059.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 2 %; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Umkehrphase und Ionenpaarung
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L26
Stationäre Phase Gehäuse C4
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 2%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase und Ionenpaarung
Typ HPLC-EC-Trennsäule