Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 50-5 Länge: 8 mm, ID: 4 mm Pg. à 3 St.
Artikelnummer. 12788112 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 12788112
Marke: Macherey-Nagel™ 721600.40
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
pH 2 bis 8
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 50 Å
Max. Druck 400 bar
Typ HPLC-CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase NUCLEOSIL™ SIOH
Kompatibilität der mobilen Phase n-Heptan
Lösungsmittel n-Heptan
Verpackungsmaterial Silika
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Hydrophobizität Ja
USP-Typ Gehäuse L3