Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL Carbohydrate, L=8 mm, ID: 4 mm
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Typ | HPLC-CC-Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEOSIL™ Kohlenhydrat |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Quervernetzt | Amino |
| Säulenformat | Vorsäulen |
| Mehr anzeigen |