Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ CC-Vorsäulen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Stationäre Phase:
NUCLEOCEL DELTA S
NUCLEOCEL DELTA-RP S
Kompatibilität der mobilen Phase:
Acetonitril/Wasser
n-Heptan
Flussrate:
0,5 ml/min
1 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Max. Druck | 2000 psi |
| Typ | CC-Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Stationäre Phase | NUCLEOCEL DELTA S |
| Kompatibilität der mobilen Phase | n-Heptan |
| Lösungsmittel | n-Heptan |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Mehr anzeigen |