Spezifikation
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Max. Druck | 2000 psi |
| Typ | CC-Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Flussrate | 0,5 ml/min |
| Stationäre Phase | NUCLEOCEL DELTA-RP S |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Mehr anzeigen |