Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Quervernetzt | Cyano |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | P-P, polar, hydrophob |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | n-Heptan |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Mehr anzeigen |