Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EC-Vorsäulen
Artikelnummer. 12738072 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
100Å
120 Å
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
12738072 120 Å 1 Stück
15246087 100Å 3 Stück
2 options
Artikelnummer. 12738072
Marke: Macherey-Nagel™ 721070.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 11%
pH 2 bis 8
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 4 mm
Porengröße 120 Å
Typ EC Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Stationäre Phase NucleOSIL™ C18
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Octadecyl
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) RP Chromatographie
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Hydrophobizität Ja
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
USP-Typ Gehäuse L1