Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 20% |
| pH | 2 bis 9 |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 4 mm |
| Porengröße | 100Å |
| Typ | EC Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEOSIL™ C18 HD |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Mehr anzeigen |