Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 SB Länge: 8 mm,
Artikelnummer. 12728142 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 12728142
Marke: Macherey-Nagel™ 721885.40
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 10%
pH 2 bis 8
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 100Å
Säulenkapazität ∽ 1 Meq/g
Typ HPLC-CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase NUCLEOSIL™ SB
Kompatibilität der mobilen Phase Dimmoniumphosphat
Lösungsmittel Dimmoniumphosphat
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Quaternäres Ammonium
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Hydrophobizität Ja
Funktionalität/ Interaktionstyp Ionenaustausch
USP-Typ Gehäuse L14