Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Standard C18 CC-Vorsäulen
Artikelnummer. 12742073 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Porengröße:
100Å
120 Å
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 12742073
Marke: Macherey-Nagel™ 721783.40
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 11%
pH 2 bis 8
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 120 Å
Typ HPLC-CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase NUCLEOSIL™ Standard C18
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Octadecyl
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) RP Chromatographie
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Hydrophobizität Ja
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
USP-Typ Gehäuse L1