Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Blood, 8-Well-Kit zur DNA-Analyse aus Blut
Beschreibung
NucleoSpin™ 8 Blood ist für die parallele Isolierung genomischer DNA aus Vollblut konzipiert. Nach der Lyse von Blutzellen wird genomische DNA selektiv an eine Silikamembran gebunden, während Kontaminanten effektiv abgewaschen werden. Die Elution ist auch unter Vakuum ohne Kreuzkontamination möglich. Aufgrund der Plattenkonstruktion und der Möglichkeit, den gesamten Vorgang unter Vakuum durchzuführen, NucleoSpin™ 8 Blut kann problemlos an gängige Flüssigkeitshandhabungsgeräte für die vollautomatische Verarbeitung ohne manuelle Eingriffe angepasst werden. Kit-Komponenten: NucleoSpin™ Blutbindungsstreifen, MN-Waschplatten, MN-Röhrchenstreifen, Puffer, Proteinase K.
Erforderliche Hardware:
Vakuumverarbeitung - die NucleoSpin 8 Blutkits können manuell mit dem NucleoVac 96 Vakuumverteiler verwendet werden. Für die Vakuumverarbeitung der 8-Well-Streifen wird das wiederverwendbare Starterset A benötigt, das Säulenhalter A und Dummy-Streifen enthält.- Silika-Membran-Technologie
- Ausbeute: 4 μg bis 6 μg
- Probenmaterial: ≤ 200 μl Vollblut, 2 x 10⁶ kultivierte Zellen
- Elutionsvolumen: 100 μl
- Bindekapazität: 20 μg
- Zubereitungszeit: 35 Minuten
- Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb Manuelle oder automatisierte Isolierung genomischer DNA aus Vollblut oder Zellkulturen.
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Reaktionen | 12 x 8 Aufreinigungen |
| Produkttyp | 8 Blut |