Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8-Well-Kit für die Reinigung viraler RNA/DNA (8 Viren)
Artikelnummer. 12778502
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
480 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
12778502 480 Aufreinigungen 1 Set
12768502 96 Aufreinigungen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12778502 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740643.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zeitsparende parallele Isolierung von viraler RNA/DNA aus biologischen Flüssigkeiten im flexiblen 8-Well-Streifenformat.
NucleoSpin 8 Virus ermöglicht die schnelle gleichzeitige Vorbereitung viraler Nukleinsäuren aus Serum, Plasma und zellfreien biologischen Flüssigkeiten. Die Kits ermöglichen eine zuverlässige Aufreinigung von viraler RNA und DNA ohne Kreuzkontamination. NucleoSpin 8 Virus wurde hauptsächlich für den manuellen Einsatz in einer Zentrifuge entwickelt. Die NucleoSpin 8 Virus-Kernkits ermöglichen eine größere Variation und höhere Flexibilität bei den Verbrauchsmaterialien für Lyse, Wäsche und Elution und werden hauptsächlich für den manuellen oder automatisierten Vakuumeinsatz empfohlen. Mit der NucleoSpin 8 Virus-Methode werden RNA-Viren schnell und effizient durch einen Lysepuffer aus einer hochkonzentrierten GITC-Lösung lysiert. DNA-Viren (z. B. HBV) sind in der Regel schwieriger zu isolieren und erfordern eine Verdauung der Proben mit Proteinase K. Lysepuffer und Ethanol schaffen geeignete Bedingungen für die Bindung von Nukleinsäuren an die Silicamembran der NucleoSpin-Virusbindungsstreifen oder -platten. Die im Lysepuffer enthaltene Carrier-RNA verbessert die Bindung und Rückgewinnung der niedrig konzentrierten viralen RNA/DNA. Kontaminationen (potenzielle PCR-Inhibitoren) wie Salze, Metaboliten und lösliche makromolekulare zelluläre Komponenten werden durch Wäsche mit Ethanolwaschpuffern entfernt. Die aufgereinigten viralen Nukleinsäuren können in einem niedrigen Salzpuffer oder Wasser eluiert und und sofort in nachfolgenden Downstream-Prozessen wie RT-PCR oder PCR eingesetzt werden.
Zentrifugation
Für die Zentrifugation von NucleoSpin 8 Virus-Kits wird eine Mikrotiterplatten-Zentrifuge benötigt, die die NucleoSpin Virus-Streifen/Platte auf einem runden oder quadratischen Block oder Gestell mit Röhrchenstreifen aufnehmen kann und Beschleunigungen von 5.600 erreicht. – 6.000 xg (Becherhöhe: 85 mm). Für die Zentrifugenverarbeitung der 8-Well-Streifen wird das wiederverwendbare Starterset C benötigt, das Säulenhalter C, Dummy-Streifen, MN-Quadratwell-Blöcke und Röhrchenstreifen enthält.
Vakuumverarbeitung
Die NucleoSpin 8 Virus-Kits können manuell mit dem NucleoVac 96-Vakuumverteiler verwendet werden. Zur Vakuumverarbeitung der 8-Well-Streifen ist das wiederverwendbare Starterset A mit Säulenhaltern und Blindstreifen erforderlich. Zur automatischen Bearbeitung auf Laborplattformen mit Vakuumkammern mit 96-Well-Standardplatten ist außerdem der Startersatz A erforderlich.
Kit-Bestandteile: NucleoSpin Virus-Bindungsstreifen, MN-Vierkantplatten, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Verschlussstreifen, selbstklebende Folie, Puffer, Träger-RNA, Proteinase K.
  • Elutionsvolumen: 70 bis 100 μL
  • Typischer Genesungsverlauf: > 90 %
  • Bindungskapazität: 40 μg
  • Zubereitungszeit: 60 Min./6 Streifen
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 18°bis 25 °C
Beschreibung Zellfreie biologische Flüssigkeit, Plasma und Serumprobenmaterial
Format 8-Well-Streifen
Isolation Technology Silika-Membran
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung viraler Nukleinsäuren, enzymatischer Reaktionen, PCR, RT-PCR
Anzahl Reaktionen 480 Aufreinigungen
Probengröße <150 μL
Größe Fragment ca. 100 bp bis 50 kbp
Target Virale DNA/RNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1