Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 DNA-Plasma
Click to view available options
Menge:
384 Präparationen
96 Präp.
Produkttyp:
Core-Kit
Komplettpaket
Packungsgröße:
1 Set
4 Sets
Beschreibung
NucleoSpin™ 96 DNA-Plasma-Kits
- Lösung mit hohem Durchsatz für zellfreie DNA-Isolierung
- Fragmentierte DNA von 50 bp und größer kann mit hoher Effizienz gereinigt werden
- Manuelle oder automatisierte Verarbeitung
- Das Protokoll folgt modernsten Binde-, Wasch- und Elutionsverfahren
- Optimiert für BCT™ (Streck-Röhrchen) für zellfreie DNA oder für Standard-EDTA-Blutentnahmeröhrchen
- Die Kern-Kits enthalten grundlegendes Material mit Schwerpunkt auf Automatisierungsplattformen
- Typische Downstream-Prozesse: NGS, qPCR, ddPCR
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
| Format | 96-Mikrotiterplatte |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Blutplasma (insb. menschlich) |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 100 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuumkammer/Pumpe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung zellfreier, zirkulierender DNA aus Plasma |
| Enthält | NucleoSpin Plasmabindungsplatte, Puffer, Proteinase K |
| Anzahl Proben | 1 x 96 |
| Produkttyp | Core-Kit |
| Mehr anzeigen |