Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Core Kit
Artikelnummer. 12830741
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24 x 96 Aufreinigungen
4 x 96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
2304 Reaktionen
4 Stück
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
12830741 4 x 96 Aufreinigungen 4 Stück
12857321 24 x 96 Aufreinigungen 2304 Reaktionen
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12830741
Marke: Macherey-Nagel™ 740625.4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entwickelt für die manuelle oder automatisierte umfangreiche Aufreinigung von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus E.coli im 96-Well Plattenformat. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Pasmid Kit ist ein ultraschnelles und anwenderfreundliches Kit, das alle Kern- und Zubehörplatten, Puffer und RNase A für höchsten Komfort liefert.
NucleoSpin™96 Plasmid-Kits ermöglichen die Isolierung von sequenzierfähiger Plasmid-DNA aus E. coli mit hohem Durchsatz. Das bewährte 96-Well-Plattenformat ermöglicht die einfache Automatisierung gängiger Liquid-Handling-Geräte oder die manuelle Verarbeitung. Bis zu 96 Proben können gleichzeitig verarbeitet werden, in der Regel innerhalb von weniger als 45 Minuten. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Isolierung von Plasmiden mit hohen Kopien, die Aufreinigung von Cosmiden und zuverlässige nachgeschaltete Anwendungen wie Klonen, Sequenzierung, PCR, Transformation und Restriktionsanalyse.
  • Zeitsparende parallele Isolierung von Plasmid-DNA
  • Verarbeitung von bis zu 5 ml Bakterienkultur
  • 96-Well-Filterplatte für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten
  • Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
  • Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • A260/A280: 1.70–1.85; Bindungsvermögen: 20 μ g
Spezifikation
Format 96-Well-Platte
Probentyp E. coli-Kultur
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 75 bis 150 μl
Endprodukttyp Sequenzierungsqualität Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Liquid-Handling-Instrumente
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelle und automatisierte Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
Enthält NucleoSpin Plasmid-Filterplatte (4), NucleoSpin Plasmid-Bindungsplatte (4), MN-Waschplatte (4), Kulturplatte mit gasdurchlässiger Folie (4), Elutionsplatte mit selbsthaftender Folie (4), RNase A (60 mg), Resuspensionspuffer A1 (150 ml), Lysepuffer A2 (150 ml), Neutralisierungspuffer A3 (200 ml), Waschpuffer AW (400 ml), Waschpuffer A4 (Konzentrat) (200 ml), Elutionspuffer AE (125 ml)
Anzahl Reaktionen 4 x 96 Aufreinigungen
Produkttyp NucleoSpin™ 96 Plasmid-Kit
Menge 1 Kit
Probenvolumen 1–5 ml
Prüfzeit Vorbereitungszeit: 45 Minuten/Platte
Ertrag 4–6 μg Plasmid pro 1 ml E. coli-Kultur Maximale Plasmid-Größe: <15 kbp
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2