Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Core Kit
Beschreibung
NucleoSpin™96 Plasmid-Kits ermöglichen die Isolierung von sequenzierfähiger Plasmid-DNA aus E. coli mit hohem Durchsatz. Das bewährte 96-Well-Plattenformat ermöglicht die einfache Automatisierung gängiger Liquid-Handling-Geräte oder die manuelle Verarbeitung. Bis zu 96 Proben können gleichzeitig verarbeitet werden, in der Regel innerhalb von weniger als 45 Minuten. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Isolierung von Plasmiden mit hohen Kopien, die Aufreinigung von Cosmiden und zuverlässige nachgeschaltete Anwendungen wie Klonen, Sequenzierung, PCR, Transformation und Restriktionsanalyse.
- Zeitsparende parallele Isolierung von Plasmid-DNA
- Verarbeitung von bis zu 5 ml Bakterienkultur
- 96-Well-Filterplatte für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten
- Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
- Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- A260/A280: 1.70–1.85; Bindungsvermögen: 20 μ g
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 96-Well-Platte |
| Probentyp | E. coli-Kultur |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 75 bis 150 μl |
| Endprodukttyp | Sequenzierungsqualität Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Liquid-Handling-Instrumente |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Manuelle und automatisierte Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation |
| Enthält | NucleoSpin Plasmid-Filterplatte (24), NucleoSpin Plasmid-Bindungsplatte (24), MN-Waschplatte (24), Kulturplatte mit gasdurchlässiger Folie (24), Elutionsplatte mit selbsthaftender Folie (24), RNase A (6 x 60 mg), Resuspensionspuffer A1 (6 x 150 ml), Lysepuffer A2 (6 x 150 ml), Neutralisierungspuffer A3 (6 x 200 ml), Waschpuffer AW (6 x 400 ml), Waschpuffer A4-Konzentrat (6 x 200 ml), Elutionspuffer AE (6 x 125 ml) |
| Anzahl Reaktionen | 24 x 96 Aufreinigungen |
| Produkttyp | NucleoSpin™ 96 Plasmid-Kit |
| Menge | 1 Kit |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2