Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid-Transfektions-Core-Kit, 96-Well-Kit
Artikelnummer. 15533636
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Proben:
24 x 96
4 x 96
Produkttyp:
Core-Kit
Komplettpaket
Packungsgröße:
2304 Reaktionen
384 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Proben Produkttyp Packungsgröße
15533636 4 x 96 Komplettpaket 384 Reaktionen
15553636 4 x 96 Core-Kit 384 Reaktionen
15543636 24 x 96 Core-Kit 2304 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15533636 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740491.4
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine schnelle Methode zur Aufreinigung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA mit Miniformat-Technologie zur Reduzierung von Endotoxinen aus bakteriellen Lysaten. Komplettpakete und Core-Kits verwenden ein 96-Well-Plattenformat für einen effizien
Endotoxine werden während typischer Plasmid-Präparationen von bakteriellen Lysaten mitgereinigt. Da sie das Überleben eukaryotischer Zellen beeinträchtigen, ist eine Reduktion der Endotoxine vor der Zelltransfektion unerlässlich. NucleoSpin™ Plasmid-Transfektionskits sind so konzipiert, dass sie Endotoxine aus Bakterienlysaten reduzieren.
  • Reinigt Plasmide mit hoher Kopienzahl für die Transfektion
  • Neuartige Technologie zur Verringerung des Endotoxingehaltes (< 50 EU/μg DNA) für eine erfolgreiche Transfektion
  • Schnelle Aufreinigung von E. coli durch automatische, manuelle, Vakuum- oder Zentrifugationsverarbeitung
  • Ultraschnelles Verfahren vereinfacht den Arbeitsablauf
  • Hochdurchsatz— 96-Well-Platten ermöglichen eine einfache Automatisierung und unterstützen das Plasmid-Screening.
  • Downstream-Prozesse: Transfektion gängiger Zelllinien (Lipofektion, Elektroporation)
  • Auch geeignet für molekularbiologische Standardanwendungen wie Klonen und Sequenzieren
Spezifikation
Bakterielle Endotoxine < 50 EU/ng DNA
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format 96-Well-Mikrotiterplatten
Isolation Technology Silikamembran- und Endotoxin-Reduktionstechnologie
Probentyp Bakterienkultur (E. coli, Plasmide mit hoher Kopienzahl)
Effizienz Bindungsvermögen: 20 μg
Elutionsvolumen Elutionsvolumen 100–200 μl
Endprodukttyp Transfektionsfähige Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge, Vakuumkammer (z. B. NucleoVac 96)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Aufreinigung von Plasmiden für die Transfektion
Enthält Filterplatten, Bindungsplatten, MN-Waschplatten, Kulturplatten, Elutionsplatten, Puffer, RNase A
Anzahl Proben 4 x 96
Produkttyp Komplettpaket
Reinheit A260/A280: 1,80–1,85
Probenvolumen Bis zu 5 ml
Größe < 15 kbp
Prüfzeit 45 min/Platte
Ertrag 5 – 20 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 96 Plasmid T.-grade (4x96)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse