Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA
Artikelnummer. 12756543
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2 x 96
24 x 96
4 x 96
Packungsgröße:
192 Reaktionen
2304 Reaktionen
384 Reaktionen
Artikelnummer. 12756543
Marke: Macherey-Nagel™ 740709.4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für die manuelle oder automatisierte, durchsatzstarke Isolierung von RNA aus tierischem oder menschlichem Gewebe. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Kit ermöglicht die zeitsparende parallele Isolierung der Gesamt-RNA. Das Kit enthält alle Kernkomponenten und praktisches Zubehör für höchste Effizienz.
NucleoSpin™ 96 RNA-Kits ermöglichen die Isolierung von RNA von bis zu 96 Proben frischer, gefrorener oder stabilisierter Tier- oder menschlicher Zellkulturen. NucleoSpin96 RNA liefert konsistente RNA-Qualität, reproduzierbare Erträge an RNA und Verfahren mit hohem Durchsatz ohne Kreuzkontamination. Die Kits kombinieren die Strenge der Guanidin-Isothiocyanat-Lyse mit einer effektiven Aufspaltung genomischer DNA durch die DNase-I-Behandlung und die Geschwindigkeit der Silikamembran-Technologie.
  • Zeitsparende parallele Isolierung von RNA aus kultivierten Zellen oder aus Speichelproben, die mit Oragene™ •RNA gesammelt wurden
  • Geeignet für die manuelle Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation oder für die vollautomatische Verwendung auf gängigen Laborarbeitsplätzen
  • Enthält rDNase für die effiziente Entfernung genomischer DNA und innovative MN-Waschplatte, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren
  • Produziert die höchstreine Gesamt-RNA, geeignet für den direkten Einsatz in jeder Art enzymatischer Reaktion, wie RT-PCR, TaqMan, Northern Blot oder Microarray-Analyse
Inhalt des Kits: NucleoSpin RNA-Bindungsplatten, MN-Waschplatten, quadratische Well-Blöcke, runde Well-Blöcke niedrig, Elutionsplatten U-Boden, selbsthaftende Folie, RNase-freie RDNase, RNase-freies Wasser und alle Puffer (Lyse RA1; Wash RA2, RA3 und RA4; Reaktion für rDNase)
  • Probenmaterial: <107 Kultivierte Zellen (Zentrifugation), < 30 mg Gewebe (Zentrifugation), Speichel (gesammelt mit Oragene™)
  • Fragmentgröße: >200 nt
  • Typische Ausbeute: 20 μg (2 × 106 HeLa-Zellen), 20 μg (20 mg Mausleber)
  • A260/A280: 1.90–2.10
  • Typische RIN (RNA-Integritätsnummer): > 9 (Zellen), ≥ 7 (Gewebe)
  • RNA-Verhältnis: 28S/18S ca. 2.1
  • Typische Konzentration: 50 – 200 ng/μL
  • Elutionsvolumen: 50–130 μl
  • Vorbereitungszeit: 70 min/Platte
  • Bindungsvermögen: 100 μ g
Spezifikation
Konzentration 50–200 ng/μl
Format 96-Well-Platte
Isolation Technology Silika-Membran
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 50 bis 130 μl
Probentyp < 107 kultivierte Zellen (Zentrifugation), < 30 mg Gewebe (Zentrifugation), Speichel (gesammelt mit Oragene™), <30 mg Tissue, Saliva (Collected with Oragene™)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelle oder automatisierte Isolierung von Gesamt-RNA aus Kulturzellen und Geweben
Enthält NucleoSpin RNA-Bindungsplatten (4), 1,5 ml-Entnahmeröhrchen (16), MN-Waschplatten mit 6 Papierbögen (4), Blöcke mit quadratischen Wells (6), Blöcke mit runden Wells, niedrig, mit PE-Folie (4), Elutionsplatten U-Boden mit PE-Folie (4), RNase-freie rDNase (8 Fläschchen), Lysepuffer RA1 (2 x 125 ml), Waschpuffer RA2 ( ml), Waschpuffer RA3-Konzentrat (2 x 100 ml), Waschpuffer RA4-Konzentrat (2 x 65 ml), Reaktionspuffer für rDNase (60 ml), RNase-freies Wasser (2 x 125 ml)
Anzahl Reaktionen 4 x 96
Produkttyp NucleoSpin 96 RNA
Reinheit A260/A280: 1,90–2,10
Menge 1 Kit
Probengröße <2 x 106 cultured cells, <20 mg human/animal tissue
Prüfzeit 70 min/Platte
Ertrag 20 μg (2 × 106 HeLa-Zellen) 20 μg (20 mg Mausleber)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate/ethanol