Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA, 96-Well-Kit zur RNA-Reinigung
Artikelnummer. 12768542
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2 x 96
24 x 96
4 x 96
Packungsgröße:
192 Reaktionen
2304 Reaktionen
384 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
12768542 24 x 96 2304 Reaktionen
12736543 2 x 96 192 Reaktionen
12756543 4 x 96 384 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12768542 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740709.24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9830.00 €
    8473.50 € / 2304 Reaktionen
    Sparen 1356.50 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die manuelle oder automatisierte, durchsatzstarke Isolierung von RNA aus tierischem oder menschlichem Gewebe. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Kit ermöglicht die zeitsparende parallele Isolierung der Gesamt-RNA. Das Kit enthält alle Kernkomponenten und praktisches Zubehör für höchste Effizienz.
NucleoSpin™ Mit den 96 RNA-Kits können RNA aus bis zu 96 Proben frischer, gefrorener oder stabilisierter tierischer oder menschlicher Zellkulturen isoliert werden. NucleoSpin 96 RNA liefert gleichbleibende RNA-Qualität, reproduzierbare RNA-Ausbeuten und Hochdurchsatzverfahren ohne Kreuzkontamination. Die Kits kombinieren die Strenge der Guanidin-Isothiocyanat-Lyse mit einer effektiven Aufspaltung genomischer DNA durch die DNase-I-Behandlung und die Geschwindigkeit der Silikamembran-Technologie.
  • Zeitsparende parallele Isolierung von RNA aus kultivierten Zellen oder aus Speichelproben, die mit Oragene™ RNA.
  • Geeignet für die manuelle Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation, oder für den vollautomatischen Einsatz an gängigen Laborarbeitsplätzen.
  • Enthält rDNase zur effizienten Entfernung genomischer DNA und die innovative MN Wash Plate zur Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination.
  • Produziert Gesamt-RNA von höchster Reinheit, geeignet für den direkten Einsatz in enzymatischen Reaktionen jeglicher Art, wie z. B. RT-PCR. TaqMan Northern-Blot- oder Microarray-Analyse.
Kit-Komponenten: NucleoSpin RNA-Bindungsplatten, MN-Waschplatten, Quadratwell-Blöcke, Rundwell-Blöcke niedrig, Elutionsplatten mit U-Boden, selbsthaftende Folie, RNase-freie rDNase, RNase-freies Wasser und alle Puffer (Lysis RA1; Waschen Sie RA2, RA3 und RA4; Reaktion für rDNase)
  • Probenmaterial: < 10 7 kultivierte Zellen (Zentrifugation), < 30 mg Gewebe (Zentrifugation), Speichel (gesammelt mit Oragene™)
  • Fragmentgröße: > 200 nt
  • Typischer Ertrag: 20 μg (2 x 10 6 HeLa-Zellen), 20 μg (20 mg Mäuseleber)
  • A 260 /A 280 : 1,90 2, –10
  • Typischer RIN-Wert (RNA-Integritätszahl): > 9 (Zellen), ≥ 7 (Gewebe)
  • RNA-Verhältnis: 28S/18S ca. 2,1
  • Typische Konzentration: –50 200ng/μL
  • Elutionsvolumen: –50 130 μL
  • Zubereitungszeit: 70 Min./Teller
  • Bindungskapazität: 100 μg
Spezifikation
Konzentration 50–200 ng/μl
Format 96-Well-Platte
Isolation Technology Silika-Membran
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 50 bis 130 μl
Probentyp <1 x 10⁷ kultivierte Zellen, <30 mg Gewebe, Speichel (gesammelt mit Oragene™)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelle oder automatisierte Isolierung von Gesamt-RNA aus Kulturzellen und Geweben
Enthält NucleoSpin RNA-Bindungsplatten (24), 1,5 ml-Entnahmeröhrchen (96), MN-Waschplatten mit 6 Papierbögen (24), Blöcke mit quadratischen Wells (36), Blöcke mit runden Wells, niedrig, mit PE-Folie (24), Elutionsplatten U-Boden mit PE-Folie (24), RNase-freie rDNase (48 Fläschchen), Lysepuffer RA1 (12 x 125 ml), Waschpuffer RA2 (6 x 360 ml), Waschpuffer RA3-Konzentrat (12 x 100 ml), Waschpuffer RA4-Konzentrat (12 x 65 ml), Reaktionspuffer für rDNase (6 x 60 ml), RNase-freies Wasser (12 x 125 ml)
Anzahl Reaktionen 24 x 96
Produkttyp NucleoSpin 96 RNA
Reinheit A260/A280: 1,90–2,10
Menge 1 Kit
Probengröße <2 x 106 kultivierte Zellen, < 20 mg menschliches/tierisches Gewebe
Prüfzeit 70 min/Platte
Ertrag 20 μg (2 × 106 HeLa-Zellen) 20 μg (20 mg Mausleber)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 96 RNA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/ethanol